Drukuj
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4374Q-25G PC4374Q-5G
APOSPC4374Q-25GEA 1420 PLN
APOSPC4374Q-25G APOSPC4374Q-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₃ClF₄O
Temp. Wrzenia: 119 °C
Gęstość: 1,482 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061157
Numer CAS: 171243-30-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II