Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4374O-100G PC4374O-25G PC4374O-5G
APOSPC4374O-100GEA 1790 PLN
APOSPC4374O-100G APOSPC4374O-25G APOSPC4374O-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₃ClF₄O
Temp. Wrzenia: 190…191 °C
Gęstość: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061156
Numer CAS: 207981-46-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II