Drukuj
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4374M-25G PC4374M-5G
APOSPC4374M-25GEA 743 PLN
APOSPC4374M-25G APOSPC4374M-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₃ClF₄O
Temp. Wrzenia: 192…194 °C
Gęstość: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061154
Numer CAS: 208173-19-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,III