Drukuj
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC4373P-100G PC4373P-25G PC4373P-5G PC4373P-500G PC4373P-1KG
APOSPC4373P-100GEA 638 PLN
APOSPC4373P-100G APOSPC4373P-25G APOSPC4373P-5G APOSPC4373P-500G APOSPC4373P-1KG
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃F₄N
Temp. Wrzenia: 193…195 °C
Temp. topnienia: 67…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061284
Numer CAS: 67515-59-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III