Drukuj
4-Fluoro-2-trifluorometylobenzonitryl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
PC4373J-100G PC4373J-25G PC4373J-500G
APOSPC4373J-100GEA 342 PLN
APOSPC4373J-100G APOSPC4373J-25G APOSPC4373J-500G
4-Fluoro-2-trifluorometylobenzonitryl 97%
4-Fluoro-2-trifluorometylobenzonitryl
Formuła: C₈H₃F₄N
Temp. Wrzenia: 194…196 °C
Temp. topnienia: 43…45 °C
Gęstość: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061283
Numer CAS: 194853-86-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III