Drukuj
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4373I-25G PC4373I-5G PC4373I-100G
APOSPC4373I-25GEA 218 PLN
APOSPC4373I-25G APOSPC4373I-5G APOSPC4373I-100G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Formuła: C₈H₃F₄N
Gęstość: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061282
Numer CAS: 149793-69-1
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III