Drukuj
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
PC4373H-1G PC4373H-25G PC4373H-5G
APOSPC4373H-1GEA 110 PLN
APOSPC4373H-1G APOSPC4373H-25G APOSPC4373H-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 212
Temp. topnienia: 26…28 °C
Gęstość: 1.373 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061153
Numer CAS: 133116-83-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III