Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
PC4373G-100G PC4373G-25G PC4373G-5G
APOSPC4373G-100GEA 592 PLN
APOSPC4373G-100G APOSPC4373G-25G APOSPC4373G-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃F₄N
Temp. Wrzenia: 186 °C
Gęstość: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061280
Numer CAS: 4088-84-0
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III