Drukuj
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
PC4373F-25G PC4373F-5G PC4373F-100G
APOSPC4373F-25GEA 319 PLN
APOSPC4373F-25G APOSPC4373F-5G APOSPC4373F-100G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃F₄N
Temp. Wrzenia: 178…180 °C
Gęstość: 1,358 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061279
Numer CAS: 146070-34-0
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III