Drukuj
2-Fluoro-3-trifluorometylobenzonitryl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC4373E-1G PC4373E-5G PC4373E-10G
APOSPC4373E-1GEA 110 PLN
APOSPC4373E-1G APOSPC4373E-5G APOSPC4373E-10G
2-Fluoro-3-trifluorometylobenzonitryl 97%
2-Fluoro-3-trifluorometylobenzonitryl
Formuła: C₈H₃F₄N
Gęstość: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061152
Numer CAS: 146070-35-1
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III