Drukuj
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4373DB-100G PC4373DB-25G PC4373DB-5G
APOSPC4373DB-100GEA 435 PLN
APOSPC4373DB-100G APOSPC4373DB-25G APOSPC4373DB-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Temp. topnienia: 114…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061294
Numer CAS: 67515-55-3