Drukuj
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4373D-100G PC4373D-25G PC4373D-5G
APOSPC4373D-100GEA 627 PLN
APOSPC4373D-100G APOSPC4373D-25G APOSPC4373D-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 251
Temp. topnienia: 121…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040982
Numer CAS: 141179-72-8