Drukuj
α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4373C-100G PC4373C-25G PC4373C-5G
APOSPC4373C-100GEA 841 PLN
APOSPC4373C-100G APOSPC4373C-25G APOSPC4373C-5G
α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,5-Tetrafluoro-m-toluic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₂
Temp. topnienia: 104…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061293
Numer CAS: 161622-05-5