Drukuj
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4373B-1G PC4373B-25G
APOSPC4373B-1GEA 110 PLN
APOSPC4373B-1G APOSPC4373B-25G
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₂
Temp. topnienia: 83…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040981
Numer CAS: 32890-94-1