Drukuj
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC4373A-1G PC4373A-5G PC4373A-25G PC4373A-100G
APOSPC4373A-1GEA 73.1 PLN
APOSPC4373A-1G APOSPC4373A-5G APOSPC4373A-25G APOSPC4373A-100G
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Temp. topnienia: 100…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061292
Numer CAS: 115029-23-7