Drukuj
α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4373-100G PC4373-25G PC4373-5G
APOSPC4373-100GEA 1530 PLN
APOSPC4373-100G APOSPC4373-25G APOSPC4373-5G
α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid 98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₂
Temp. topnienia: 166…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010322
Numer CAS: 115029-24-8