Drukuj
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4372T-100G PC4372T-25G PC4372T-5G
APOSPC4372T-100GEA 894 PLN
APOSPC4372T-100G APOSPC4372T-25G APOSPC4372T-5G
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Temp. topnienia: 126…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040980
Numer CAS: 115029-22-6