Drukuj
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC4372O-100G PC4372O-25G PC4372O-5G
APOSPC4372O-100GEA 1620 PLN
APOSPC4372O-100G APOSPC4372O-25G APOSPC4372O-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₄F₄O
Temp. Wrzenia: 175 °C
Gęstość: 1,376 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061312
Numer CAS: 188815-30-7