Drukuj
2-Fluoro-6-trifluorometylobenzaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4372N-25G PC4372N-100G PC4372N-500G
APOSPC4372N-25GEA 290 PLN
APOSPC4372N-25G APOSPC4372N-100G APOSPC4372N-500G
2-Fluoro-6-trifluorometylobenzaldehyd 97%
2-Fluoro-6-trifluorometylobenzaldehyd
Formuła: C₈H₄F₄O
Temp. Wrzenia: 156 °C
Gęstość: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061273
Numer CAS: 60611-24-7