Drukuj
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4372K-25G PC4372K-5G
APOSPC4372K-25GEA 334 PLN
APOSPC4372K-25G APOSPC4372K-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
Gęstość: 1.393 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061246
Numer CAS: 112641-20-0