Drukuj
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4371X-25G PC4371X-5G PC4371X-100G
APOSPC4371X-25GEA 269 PLN
APOSPC4371X-25G APOSPC4371X-5G APOSPC4371X-100G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Temp. topnienia: 84…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061269
Numer CAS: 67515-57-5