Drukuj
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4371U-5G PC4371U-10G PC4371U-1G
APOSPC4371U-5GEA 276 PLN
APOSPC4371U-5G APOSPC4371U-10G APOSPC4371U-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Temp. topnienia: 144…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083555
Numer CAS: 144851-59-2