Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4371T-25G PC4371T-5G PC4371T-1G
APOSPC4371T-25GEA 1300 PLN
APOSPC4371T-25G APOSPC4371T-5G APOSPC4371T-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Temp. topnienia: 115…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061148
Numer CAS: 207919-05-9