Drukuj
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4371S-1G PC4371S-25G PC4371S-5G
APOSPC4371S-1GEA 110 PLN
APOSPC4371S-1G APOSPC4371S-25G APOSPC4371S-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Temp. topnienia: 140…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061147
Numer CAS: 207853-64-3