Drukuj
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4371Q-25G PC4371Q-5G
APOSPC4371Q-25GEA 313 PLN
APOSPC4371Q-25G APOSPC4371Q-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₉H₆F₄O
Gęstość: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061252
Numer CAS: 208173-24-4