Drukuj
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4371K-1G PC4371K-25G PC4371K-5G
APOSPC4371K-1GEA 110 PLN
APOSPC4371K-1G APOSPC4371K-25G APOSPC4371K-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₉H₆F₄O
Gęstość: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061145
Numer CAS: 207853-63-2