Drukuj
3-Fluoro-4-nitroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4371-25G PC4371-5G
APOSPC4371-25GEA 363 PLN
APOSPC4371-25G APOSPC4371-5G
3-Fluoro-4-nitroaniline 98%
3-Fluoro-4-nitroaniline
Formuła: C₆H₅FN₂O₂
Temp. topnienia: 158…162 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03412239
Numer CAS: 2369-13-3
Numer WE (dawny EINECS): 219-130-6