Drukuj
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4365-1G PC4365-5G
APOSPC4365-1GEA 400 PLN
APOSPC4365-1G APOSPC4365-5G
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₂S
MW: 236.21 g/mol
Temp. topnienia: 53…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236350
Numer CAS: 239080-04-7