Drukuj
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4359-100G PC4359-25G PC4359-50G
APOSPC4359-100GEA 392 PLN
APOSPC4359-100G APOSPC4359-25G APOSPC4359-50G
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Formuła: C₈H₆FNO₄
Temp. Wrzenia: 109 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 59…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00196161
Numer CAS: 329-59-9