Drukuj
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4349-25G PC4349-1G PC4349-5G PC4349-100G PC4349-500G
APOSPC4349-25GEA 1440 PLN
APOSPC4349-25G APOSPC4349-1G APOSPC4349-5G APOSPC4349-100G APOSPC4349-500G
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₉H₄F₆O
Temp. Wrzenia: 65…67 °C/24mmHg
Gęstość: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061275
Numer CAS: 721-37-9
Jednostka: 1224
ADR: 3,III