Drukuj
Kwas 3,4,5-trifluorofenyloboronowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3,4,5-Trifluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,4,5-trifluorophenyl)borane, 3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid, (3,4,5-Trifluorophenyl)boronic acid
PC4336-5G PC4336-100G PC4336-25G
APOSPC4336-5GEA 110 PLN
APOSPC4336-5G APOSPC4336-100G APOSPC4336-25G
Kwas 3,4,5-trifluorofenyloboronowy 97%
Kwas 3,4,5-trifluorofenyloboronowy
Very reactive catalyst to produce amides in high yieldsfrom carboxylic acids and primary or secondary aminesJ. Org. Chem., 61, 4196 (1996)
Formuła: C₆H₄BF₃O₂
Temp. topnienia: 275…279 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093069
Numer CAS: 143418-49-9