Drukuj
4-Fluorotoluene 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Fluoro-4-methylbenzene
PC4330-100G PC4330-500G
APOSPC4330-100GEA 314 PLN
APOSPC4330-100G APOSPC4330-500G
4-Fluorotoluene 98+%
4-Fluorotoluene
Formuła: C₇H₇F
MW: 110.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…117 °C
Temp. topnienia: –56 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000358
Numer CAS: 352-32-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-520-6
Jednostka: 2388
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,04207