Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4327-25G PC4327-5G PC4327-1G
APOSPC4327-25GEA 783 PLN
APOSPC4327-25G APOSPC4327-5G APOSPC4327-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formuła: C₈H₇ClF₃N
Temp. Wrzenia: 90…94 °C/13mmHg
Gęstość: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190123
Numer CAS: 15996-78-8
Jednostka: 2735
ADR: 8,III