Drukuj
α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzene, 3,4-Difluorobenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-difluorobenzene
PC4323-100G PC4323-25G PC4323-5G
APOSPC4323-100GEA 1350 PLN
APOSPC4323-100G APOSPC4323-25G APOSPC4323-5G
α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
α-Chloro-3,4-difluorotoulene
Formuła: C₇H₅ClF₂
MW: 162.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 27…29 °C/0.4mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236218
Numer CAS: 698-80-6
Jednostka: 1760
ADR: 8 III