Drukuj
3-Fluorotoluen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Fluoro-3-methylbenzene
PC4320-100G PC4320-1KG PC4320-500G
APOSPC4320-100GEA 110 PLN
APOSPC4320-100G APOSPC4320-1KG APOSPC4320-500G
3-Fluorotoluen 99%
3-Fluorotoluen
Intermediate for the production of Ciprofloxacin.
Formuła: C₇H₇F
MW: 110.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 114…116 °C
Temp. topnienia: –87 °C
Gęstość: 0.991 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 9 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000339
Numer CAS: 352-70-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-524-8
Jednostka: 2388
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,04207