Drukuj
1-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
PC4319-1G PC4319-5G
APOSPC4319-1GEA 313 PLN
APOSPC4319-1G APOSPC4319-5G
1-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
1-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
Formuła: C₆HClF₄
Temp. Wrzenia: 125…126,5 °C/738mmHg
Gęstość: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012237
Numer CAS: 1835-61-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III