Drukuj
Pentafluorophenyl methacrylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4318-1G PC4318-5G
APOSPC4318-1GEA 248 PLN
APOSPC4318-1G APOSPC4318-5G
Pentafluorophenyl methacrylate
Pentafluorophenyl methacrylate
Formuła: C₁₀H₅F₅O₂
MW: 252.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 71 °C/2mmHg
Gęstość: 1.394 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042332
Numer CAS: 13642-97-2