Drukuj
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3,5-Trifluorobromobenzene
PC4309-5G PC4309-100G PC4309-25G
APOSPC4309-5GEA 110 PLN
APOSPC4309-5G APOSPC4309-100G APOSPC4309-25G
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzen 98%
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzen
Formuła: C₆H₂BrF₃
MW: 210.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 143 °C
Gęstość: 1.777 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012232
Numer CAS: 133739-70-5
Jednostka: 1993
ADR: 3 III