Drukuj
Bromek 3-fluoro-4-(trifluorometylo)benzylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC4307-10G PC4307-1G PC4307-5G PC4307-25G
APOSPC4307-10GEA 530 PLN
APOSPC4307-10G APOSPC4307-1G APOSPC4307-5G APOSPC4307-25G
Bromek 3-fluoro-4-(trifluorometylo)benzylu 97%
Bromek 3-fluoro-4-(trifluorometylo)benzylu
Formuła: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 197
Temp. topnienia: 25…27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236289
Numer CAS: 213203-65-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II