Drukuj
tert-Butyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Boc-4-Fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine
PC430313-250MG PC430313-1G
APOSPC430313-250MGEA 553 PLN
APOSPC430313-250MG APOSPC430313-1G
tert-Butyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formuła: C₁₁H₂₀FNO₃
MW: 233.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08062513
Numer CAS: 614730-97-1