Drukuj
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4303-5G PC4303-25G PC4303-100G
APOSPC4303-5GEA 189 PLN
APOSPC4303-5G APOSPC4303-25G APOSPC4303-100G
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₈F₂O₂
Temp. topnienia: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236226
Numer CAS: 72768-94-6