Drukuj
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4302-1G PC4302-5G
APOSPC4302-1GEA 110 PLN
APOSPC4302-1G APOSPC4302-5G
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
Formuła: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052908
Numer CAS: 1692-79-1