Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC430001-25G PC430001-5G
APOSPC430001-25GEA 778 PLN
APOSPC430001-25G APOSPC430001-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 98%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.0300 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458245
Numer CAS: 415965-24-1