Drukuj
4-Fluorotiofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
PC4300-250G PC4300-100G PC4300-25G
APOSPC4300-250GEA 435 PLN
APOSPC4300-250G APOSPC4300-100G APOSPC4300-25G
4-Fluorotiofenol 98%
4-Fluorotiofenol
Intermediate for the synthesis of Bicalutamide.
Formuła: C₆H₅FS
MW: 128.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 168…172 °C
Gęstość: 1.203 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004846
Numer CAS: 371-42-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-737-6
Jednostka: 3071
ADR: 6.1+3 II