Drukuj
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4287-1G PC4287-500MG PC4287-5G
APOSPC4287-1GEA 479 PLN
APOSPC4287-1G APOSPC4287-500MG APOSPC4287-5G
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Formuła: C₈H₁₁F₃O₂
Temp. Wrzenia: 120 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04038275
Numer CAS: 105935-24-8