Drukuj
4-Fluorothioanisole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluorophenyl methyl sulphide, 1-Fluoro-4-(methylthio)benzene
PC4286-25G PC4286-5G
APOSPC4286-25GEA 145 PLN
APOSPC4286-25G APOSPC4286-5G
4-Fluorothioanisole 97%
4-Fluorothioanisole
Formuła: C₇H₇FS
Temp. Wrzenia: 90 °C/31mmHg
Gęstość: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040829
Numer CAS: 371-15-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-733-4