Drukuj
4-Fluorostyren 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-4-vinylbenzene
PC4250-25G PC4250-5G
APOSPC4250-25GEA 487 PLN
APOSPC4250-25G APOSPC4250-5G
4-Fluorostyren 95%
4-Fluorostyren
Formuła: C₈H₇F
MW: 122.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 145…148 °C
Temp. topnienia: –34.5 °C
Gęstość: 1.024 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000361
Numer CAS: 405-99-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-975-0
Jednostka: 1993
ADR: 3 III