Drukuj
3-Fluorostyrene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4240-25G PC4240-5G PC4240-1G PC4240-10G
APOSPC4240-25GEA 627 PLN
APOSPC4240-25G APOSPC4240-5G APOSPC4240-1G APOSPC4240-10G
3-Fluorostyrene 98%
3-Fluorostyrene
Formuła: C₈H₇F
Temp. Wrzenia: 31 °C/4mmHg
Gęstość: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 29 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000341
Numer CAS: 350-51-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-504-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III