Drukuj
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4233-5G PC4233-25G PC4233-100G
APOSPC4233-5GEA 0 PLN
APOSPC4233-5G APOSPC4233-25G APOSPC4233-100G
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃Cl₂FO₂S
Gęstość: 1,584 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094234
Numer CAS: 351003-48-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II