Drukuj
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC4231-1G PC4231-250MG PC4231-5G
APOSPC4231-1GEA 1100 PLN
APOSPC4231-1G APOSPC4231-250MG APOSPC4231-5G
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole
Formuła: C₉H₇FN₂O
Temp. topnienia: 101…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03407398
Numer CAS: 81465-82-9